Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination 60 couches EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
Marque:  PURUS™ PS 1836 64 B
Code produit. 15311962
  • 127.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriqués exclusivement par PURUS™, les tapis EnviroTack™ sont les tout premiers produits de contrôle de la contamination qui contiennent des matériaux renouvelables sans OGM et à base de plantes, offrant une solution alternative respectueuse de l’environnement à l’élimination de la saleté et de la poussière dues à la circulation à pied et aux roues d’équipement
  • Écologiques, contenant un matériau renouvelable exclusif, sans OGM et à base de plantes, qui réduit les émissions de CO2 pendant le procédé de fabrication
  • Solide et efficace pour des performances fiables et de haut niveau
  • Couverture adhésive homogène pour des performances maximales de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage de plastique classiques ou au travers du partenariat de Fisher Scientific avec PURUS™ et Terra Cycle
  • Les onglets numérotés à profil bas garantissent un retrait d‘une feuille à la fois et indiquent le nombre de couches restantes
Certifications
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
Spécification
Spécification
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001
À utiliser dans des applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de semi-conducteurs, de salles blanches et industrielles
Adhésif standard
Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Mélange PEbd
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 po)
60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Film : 1,3 ± 0,2 mil, Adhésif : 0,3 mil