missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Puromycin (Dihydrochloride)

Code produit. p-7217402
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17100212

Marque: STEMCELL Technologies 73342

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Antibiotic; Protein synthesis inhibitor

  • Puromycin is an aminonucleoside antibiotic, derived from Streptomyces alboniger, which acts as a protein synthesis inhibitor
  • It binds to the target ribosome site A, where it is transferred to the growing polypeptide chain causing premature chain termination (Lührmann et al.; Rodriguez-Fonseca et al.; Azzam & Algranati)
  • A biologically inactive form is generated when puromycin is N-acetylated by puromycin-N-acetyltransferase, allowing this gene to be used as a selective resistance marker (Vara et al.) 1985)
  • Selects for cells expressing puromycin-N-acetyltransferase resistance gene as a research tool (de la Luna & Ortín; Iwaki et al.)
  • Useful in CRISPR/Cas9 mammalian gene editing by selecting for successful Cas9-induced knock-in with puromycin resistance gene (Park et al.)
  • Possesses anti-tumor activity when tested against numerous cell lines (Foley & Eagle)

Spécification

CAS 58-58-2
Quantité 50 mg
Pourcentage de pureté ≥98%
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis