Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort
Click to view available options
Dimensions:
39
40
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE |
| Conception | Slim |
| À utiliser avec (application) | Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather |
| Qualité | S5 |
| Matériau de revêtement | Polyamide |
| Matériau | Polyurethane, Polyamide |
| Dimensions | 39 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Type de produit | Purofort Safety Boot |