Learn More
Minebea Intec™ Balances de Sol Puro™
Puro™ floor scales are a sturdy weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Marque:  Minebea Intec™ EF-4PRRP1500-3d
Encompass_Preferred
Code produit. 17778949
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, floor scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1500 kg
Floor Scale
Plastic Indicator, Painted Carbon Steel Frame and Load Plate, USB-C Port, 35 mm Weight Display
1 sec.
1500 x 1500 x 105 mm
Backlit LCD
0.5 kg
IP43 (Indicator), IP67 (Platform)
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.