Learn More
Labconco™ Purifier™ HEPA-Filtered Safety Enclosure, Without Guardian Monitor
Ensure personnel and environmental biohazard protection by outfitting your lab with the Labconco Purifier™ HEPA-Filtered Safety Enclosure.
Marque: Labconco™ 3980320
Description
Ces enceintes répondent aux exigences de confinement de biosécurité de niveau 1, 2 ou 3 sans protection des produits, et sont donc une alternative économique aux enceintes de sécurité biologique de classe II. Conviennent également à la pesée de poudres de produits chimiques et de particules, ainsi qu’à d’autres procédures produisant des poussières fines ou des aérosols. Les enceintes filtrées HEPA ne nécessitent aucune évacuation externe.
- Volume d’échappement total compris entre 155 et 310 pcm, selon la largeur de la hotte
- Le châssis pivote de 10°, passant d’une position de fonctionnement de 24 cm (9,5 po) à une ouverture de 50,8 cm (20 po) pour le chargement et l’entretien
- Le ventilateur interne silencieux à vitesse variable et à semi-conducteurs maintient une vitesse d’air appropriée
- Feuille d’air avec ouvertures pour débit d’air Clean-Sweep™
- Le manomètre monté à l’avant permet de contrôler la pression différentielle par rapport au filtre HEPA
- Le filtre HEPA est efficace à 99,99 % pour les particules de 0,3 μm (le cas échéant)
- La conception à pression négative garantit le confinement : en cas de fuite, le système emprisonne l’air contaminé et le fait recirculer à travers le filtre
- Vitres latérales et châssis en verre trempé de 6,4 mm (0,25 po)
- Lampe fluorescente sans éblouissement montée à l’extérieur de la zone de contamination
- Les interrupteurs de ventilation et d’éclairage sont montés à l’avant pour faciliter l’accès
- Cadre en aluminium revêtu de poudre, collecteur arrière en acier et baffle arrière perforé en zone
- Le panneau arrière comporte deux ports utilitaires pour les connexions de service
- Le fond ouvert permet de placer l’enceinte sur une armoire existante ou sur une surface de travail creuse accessoire
Informations sur la commande
28.75L x 37 in. H (73 x 94cm). 115V 60Hz, 3A. Models with Guardian Monitor are also available (Cat. No. 10-304-125, -129, -133, -127 and -131).
Certifications
ETL listed (certified to UL 3101-1/61010-1 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1).
Compliance
ASHRAE™ 110-1995 conformity tested. Biological containment verified per NSF Standard Number 49 Personnel Protection Test.
Spécification
Armoire, boîtier, habillage | |
23,97 cm | |
Aluminium et acier recouverts d’époxy | |
165 à 230 pcm | |
90,8 cm | |
160 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
2 A |
37,08 in | |
HEPA | |
Fluorescent | |
35,75 in | |
50/60 Hz | |
72,57 kg | |
230 V |