Learn More
Labconco™ Purifier™ Class I Safety Enclosure
Assurez la protection de votre personnel et de l’environnement contre les risques biologiques en équipant votre laboratoire de l’enceinte de sécurité Labconco Purifier™ de classe I.
Marque: Labconco™ 3980321
7640.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces enceintes répondent aux exigences de confinement de biosécurité de niveau 1, 2 ou 3 sans protection des produits, et sont donc une alternative économique aux enceintes de sécurité biologique de classe II. Conviennent également à la pesée de poudres de produits chimiques et de particules, ainsi qu’à d’autres procédures produisant des poussières fines ou des aérosols. Les enceintes filtrées HEPA ne nécessitent aucune évacuation externe.
- Volume d’échappement total compris entre 155 et 310 pcm, selon la largeur de la hotte
- Le châssis pivote de 10°, passant d’une position de fonctionnement de 24 cm (9,5 po) à une ouverture de 50,8 cm (20 po) pour le chargement et l’entretien
- Le ventilateur interne silencieux à vitesse variable et à semi-conducteurs maintient une vitesse d’air appropriée
- Feuille d’air avec ouvertures pour débit d’air Clean-Sweep™
- Moniteur de débit d’air Guardian™ intégré en option pour alerter l’utilisateur lorsque les vitesses frontales se situent en dehors de la plage prédéfinie (le cas échéant)
- Avec vitre de protection UV verrouillée
- Minuteur numérique variable pour lampe à UV
- La conception à pression négative garantit le confinement : en cas de fuite, le système emprisonne l’air contaminé et le fait recirculer à travers le filtre
- Les enceintes de classe I disposent d’une lampe à UV germicide de 254 nm (15 W) à utiliser conjointement avec une désinfection des surfaces pour assurer la décontamination des particules présentant un risque biologique lorsqu’elles sont laissées sans surveillance
- Vitres latérales et châssis en verre trempé de 6,4 mm (0,25 po)
- Lampe fluorescente sans éblouissement montée à l’extérieur de la zone de contamination
- Les interrupteurs de ventilation et d’éclairage sont montés à l’avant pour faciliter l’accès
- Cadre en aluminium revêtu de poudre, collecteur arrière en acier et baffle arrière perforé en zone
- Le panneau arrière comporte deux ports utilitaires pour les connexions de service
- Le fond ouvert permet de placer l’enceinte sur une armoire existante ou sur une surface de travail creuse accessoire
Afin d’assurer la sécurité de l’opérateur, la lampe à UV ne peut pas être allumée lorsque la lampe fluorescente est en cours d’utilisation.
Informations sur la commande
28.75L x 37 in. H (73 x 94cm). 115V 60Hz, 3A.
Certifications
ETL listed (certified to UL 3101-1/61010-1 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1).
Compliance
ASHRAE™ 110-1995 conformity tested. Biological containment verified per NSF Standard Number 49 Personnel Protection Test.
Spécification
Enceinte de sécurité Purifier de classe I | |
37,08 in | |
Aucune fiche | |
94,1 cm | |
35,75 in | |
50 Hz | |
72,74 cm | |
230 V |
102 W | |
23,9 cm | |
Fluorescent | |
12 in | |
90,8 cm | |
28,64 in | |
230 V, 50 Hz | |
2 A |