Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Gants de laboratoire en nitrile en boite pour les sciences de la vie
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
Les gants en nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrent confort et protection grâce à:
LA PROTECTION DE LA BARRIÈRE
- Tests et normes complets
- NQA moyen de l'industrie (1,0)
- 3 niveaux de protection avec code couleur et épaisseur croissante
- Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
- Notre usine de fabrication de gants Safeskin (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable.
- Les distributeurs sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 100 % de matériaux recyclés.
- Les gants PUREZERO™ pour les sciences de la vie sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 - Système de gestion de l'environnement.
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
- Livrés par notre chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée verticalement
- Soutenus par notre expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
- Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
- Fabriqués dans notre propre usine Safeskin en Thaïlande
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
- Énergie renouvelable
- Réduction à la source
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Applications | Laboratoire |
AQL | 1 |
Couleur | Vert |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Gants de laboratoire en nitrile en boite pour les sciences de la vie >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu