Learn More
HALYARD™ Gants stériles en nitrile blancs PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7238130 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 17374330
Marque: HALYARD™ CLN323260
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modèle CLN323260
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm