Learn More
HALYARD™ Gants stériles en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Code produit.: 17394330
Ajouter au panier
HALYARD™ Gants stériles en nitrile blancs PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17394330
7
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Code produit. 17394330
Marque: HALYARD™ CLN323270
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Contenu recyclé
    • Énergie renouvelable
    • Réduction à la source
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modèle CLN323270
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotSM419525X Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2024 Catalog NumberCLN323270
Numéro de lotSM419925X Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog NumberCLN323270
Numéro de lotSM418725X Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberCLN323270
Numéro de lotSM418625X Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberCLN323270
Numéro de lotSM416325X Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog NumberCLN323270
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ Gants stériles en nitrile blancs PUREZERO* HG3 >