Learn More
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) Code produit.: 17354330
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17354330
XS
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Code produit. 17354330
Marque: HALYARD™ CLN3231XS
Expédition estimée: 07-05-2025
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Contenu recyclé
    • Énergie renouvelable
    • Réduction à la source
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Blanc
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotSM423114X Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog NumberCLN3231XS
Numéro de lotSM414914X Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog NumberCLN3231XS
Numéro de lotSM414924X Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog NumberCLN3231XS
Numéro de lotSM408024X Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog NumberCLN3231XS
Numéro de lotSM125324X Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2024 Catalog NumberCLN3231XS
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) >