Learn More
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17314350 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
300 paires
Code produit. 17314350
Marque: HALYARD™ CLN923265
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certifications / conformité (Europe) Qualité BPF A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
Accelerator Free Oui
AQL 1
Couleur Bleu clair
Jetable Oui
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modèle CLN923265
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm