Learn More
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
296.57 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Certifications / conformité (Europe) | Qualité BPF A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7 |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1 |
Couleur | Bleu clair |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partiellement texturé |