Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
These deep well forensic plates have square wells and a conical bottom.
71.45€ - 88.15€
Spécification
Couvercle | Sans couvercle |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Gamme de produits | PurePlus™ |
Jetable | Oui |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16619852
|
Labcon™
3905-520-010-9 |
Non stérile |
88.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17507936
|
Labcon™
3905-525-010-9 |
Stérile | N/A | ||||||
Description
- 96 deep well plates with square wells and conical bottom
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
Sans couvercle | |
PurePlus™ | |
96 | |
V | |
PCR | |
Oui |
Autoclavables | |
Oui | |
2 mL | |
Oui | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte | |
-80°C |