Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marque: Labcon™ 3912-540-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles dans des portoirs à 96 places ou des sachets refermables
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
960/paquet | |
12 mL |
Transparent | |
Barrettes de 12, portoir | |
960 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Non stérile |