Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marque: Labcon™ 3911-545-000-9
42.41 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.50810kg
Description
- Disponibles dans des portoirs à 96 places ou des sachets refermables
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
960/paquet | |
12 mL |
Transparent | |
Barrettes de 8, portoir | |
960 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Stérile |