Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marque: Labcon™ 3910-540-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.50810kg
Description
- Disponibles dans des portoirs à 96 places ou des sachets refermables
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
960/paquet | |
1,2 ml |
Transparent | |
Tubes individuels, portoir | |
960 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Non stérile |