Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
72.62€ - 164.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Conditionnement | 10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte |
Gamme de produits | PurePlus™ |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16624152
|
Labcon
3978-520-000-9 |
Naturel |
164.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16634152
|
Labcon
3978-529-000-9 |
Assortiment | N/A | ||||||
Description
- PCR Plate
- 96 well skirted low profile PCR plates for most thermocyclers
- With printed reference grid
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
0,1 mL | |
V | |
10 plaques/boîte |
Autoclavables | |
PurePlus™ | |
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés | |
96 | |
Non stérile | |
Biologie moléculaire |