Learn More
Cole-Parmer™ Pince pour tubulure PureFit
Assure un arrêt complet du liquide grâce à un mécanisme de verrouillage par pression vers le bas et à un mécanisme de déverrouillage latéral qui empêchent toute ouverture indésirable. La pince pour tubulure Cole-Parmer™ PureFit TC est conçue pour être installé sur les raccords existants ou sur les ensembles de tubulures finis
Marque: Cole-Parmer™ 06822-03
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En PVDF Les contours lisses éliminent les risques de perforation
- Pour une tubulure de 9,53 mm avec un Dia. int. de 14,5 mm
- entièrement stérilisable par irradiation aux rayons gamma ou en autoclave
Spécification
Pince pour tubulure | |
Autoclavables | |
Tubulure de 9,5 mm | |
10 |
Pince pour tubulure PureFit TC 9,5 mm | |
PVDF | |
Assure un arrêt complet du liquide |