Learn More
BUCHI Tubes pour chargeur Pure Solid
À utiliser avec le chargeur d’échantillons Pure Solid (Flash uniquement).
Marque: BUCHI 11068971
25.13 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 g | |
Tube | |
Chargeur d’échantillons Pure Solid (Flash uniquement) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Tubes pour chargeur Pure Solid > 15 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu