missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Pure Chromatography System

Extremely compact and can be used outside of the fume hood. Choose from flash systems or combination flash/prep HPLC capable of small to large scale purification of complex mixtures. UV detection is standard or choose to add ELS detection to detect all compounds.

Marque:  BUCHI 11C83500

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17783939

  • sur devis / 1 pièce

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Pure space. Pure safety. Pure simplicity.
  • Small footprint onboard solvent platform
  • Cartridge/ column holders on front of the system
  • Lowest sample loss for ELSD (30 uL/min)
  • Closed fraction collector bay
  • Leak and pressure sensors for safety
  • Remote control capable from PC, tablet or smartphone
  • All important parts are easily accessable for cleaning
Spécification

Spécification

680 mm
Stainless Steel
365 mm
Separations
50/60 Hz
570 mm
110/240 V
Prep HPLC/UV/ELSD
300 bar (4350 psi)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis