Learn More
Giese™ Billes en agate pure
Marque:  Giese™ 604K010
Code produit. 10350311
  • 3.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bille en agate φ 3 à 40mm
• Agate du Brésil de 1er choix
• Bille en agate
• Bille
Spécification
Spécification
Billes en agate
10mm
Agate