Learn More
Giese™ Billes en agate pure
Marque:  Giese™ 604-K-015
Code produit. 10269040
  • 10.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bille en agate φ 3 à 40mm
• Agate du Brésil de 1er choix
• Bille en agate
• Bille
Spécification
Spécification
Billes en agate
15 mm
Agate