Learn More
JULABO™ Bains-marie PURA™
BIOPHARMA
Code produit. p-7161036
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,8 à 4,5 L
1,4 à 9,5 L
2 à 14 L
3,4 à 25,5 L
4,8 à 36 L
Modèle:
PURA&trade ; 10
PURA&trade ; 14
PURA&trade ; 22
PURA&trade ; 30
PURA&trade ; 4
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16206601
Marque: JULABO™ 9550504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains-marie PURA™ sont conçus pour un travail efficace et sécurisé en laboratoire. Offrent une stabilité de température de ± 0,15°C et une plage de températures de fonctionnement de +18°C à 99,9°C pour une vaste gamme d’applications.
  • Simplicité d’utilisation
  • Affichage lumineux
  • Interrupteur secteur protégé contre les éclaboussures
  • Protection intégrée contre le fonctionnement à sec
  • Aucun élément perturbateur dans le bain
  • Plateforme incluse de série
  • Minuteur intégré
  • Pieds antidérapants en caoutchouc
  • Poignées ergonomiques encastrées
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Capacité (métrique) 0,8 à 4,5 L
Gamme de températures De 18 à 99,9°C
Affichage LED numérique
Capacité de chauffage 0,5kW
Comprend Signal d'alarme acoustique et optique
Matériau Acier inoxydable
Modèle PURA&trade ; 4
Précision de la température ± ; 0,15°C
Préréglages de la température 5 à 40°C
Résolution de la température 0,1° ;
Longueur (métrique) 35 cm
Longueur (métrique) intérieure 27 cm
Largeur (métrique) 21 cm
Largeur (métrique) intérieure 12 cm
Profondeur (métrique) intérieure 14 cm
Poids (métrique) 4,9 kg