Learn More
Buerkle™ Station de pompage pour pompe AccuOne / EnergyOne
Pour faciliter le transfert de petites quantités de milieux aqueux jusqu’à 300 mPas à partir de boîtes, barils et récipients à col étroit avec une ouverture minimale de 32 mm.
Marque: Buerkle™ 5900-3050
188.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour station de pompage uniquement
- Disponible pour trois longueurs submersibles différentes
Spécification
Profondeur d’immersion :50 cm | |
Station de pompage | |
Pompe AccuOne / EnergyOne |
1 de chaque | |
Pour la distribution d’acides et de bases |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Station de pompage pour pompe AccuOne / EnergyOne > Profondeur d’immersion : 50 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu