Learn More
Pierre ponce, granulaire (environ 1-5 mm), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10045293
Pierre ponce, granulaire (environ 1-5 mm), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045293
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10045293
Marque: Thermo Scientific Acros 390042500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-09-8
Formule moléculaire C28H37FO7
Poids moléculaire (g/mol) 509.626
Numéro MDL MFCD00148147
Clé InChI CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
CID PubChem 76973482
Nom IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthren-17-yl]-2-oxoéthyl] 2,2,3,3,3-pentadeutériopropanoateAfficher plusAfficher moins
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pumice stone
Forme physique Pierres granulaires
Conditionnement Flacon en plastique
Couleur Brun-gris
Quantité 250 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468879 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number390040010,390042500
Numéro de lotA0464312 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number390040010,390042500
Numéro de lotA0462028 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog Number390040010,390042500
Numéro de lotA0455639 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number390040010,390042500
Numéro de lotA0449819 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog Number390040010,390042500
Identifiant produit
  • Pumice stone
Nom du produit
Pierre ponce, granulaire (environ 1-5 mm), Thermo Scientific Chemicals >