Learn More
Pierre ponce, granulaire, 4 à 6 mm, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120734 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15675730
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 51753250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Granulaire 4-6 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1332-09-8
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76973482
Nom IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoéthyl] 2,2,3,3,3-pentadeutériopropanoate
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Pumice stone
Conditionnement Flacon poly
Odeur Odorless
Couleur Gris
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport