Learn More
Fritsch™ Mono-broyeur planétaire Pulverizette™ 6 Classic Line
Click to view available options
Tension:
100/120 V, 200/240 V, 1 V
Description
Faciles à utiliser, rapides et faciles à nettoyer et adaptés à une utilisation continue et soutenue. Ils garantissent un serrage sûr des bols de broyage. Les pièces de broyage correspondantes en 8 matériaux différents sont disponibles pour offrir une protection maximale contre les contaminations indésirables. En plus de la réduction de la taille, les broyeurs planétaires à billes peuvent également être utilisés pour le mélange et l’homogénéisation d’émulsions et de pâtes ou pour l’alliage mécanique et l’activation.
Les bols de broyage sont également disponibles en agate, corindon fritté et nitrure de silicone. Un support de bol de broyage peut contenir 2 bols de 80 ml ou 1 bol de 80 ml avec un adaptateur de bol de broyage permettant de monter les bols l’un sur l’autre. Des couvercles de dégazage spéciaux pour le broyage dans une atmosphère inerte et pour l’alliage mécanique, ainsi que le système GTM (système de mesure de la pression et de la température de gaz), pour mesurer la pression et la température du gaz pendant le processus de broyage sont disponibles.
- Vitesse de rotation extrêmement élevée du disque principal pour une finesse finale extrême
- Réduction de taille très rapide, uniforme et reproductible
- Broyage sans perte - également dans les suspensions grâce à une bague d’étanchéité dans le bol de broyage
- Résultats de broyage reproductibles grâce à l’entraînement contrôlé et au système électronique programmable
- Intervalle, durée de coupure et unité d’inversion programmables
- Interface RS232 pour le transfert des données de paramètres de processus (validation)
- Système électronique de contrôle par microprocesseur et affichage numérique précis de toutes les fonctions (également de la vitesse de rotation)
Les bols de broyage sont également disponibles en agate, corindon fritté et nitrure de silicone. Un support de bol de broyage peut contenir 2 bols de 80 ml ou 1 bol de 80 ml avec un adaptateur de bol de broyage permettant de monter les bols l’un sur l’autre. Des couvercles de dégazage spéciaux pour le broyage dans une atmosphère inerte et pour l’alliage mécanique, ainsi que le système GTM (système de mesure de la pression et de la température de gaz), pour mesurer la pression et la température du gaz pendant le processus de broyage sont disponibles.
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
Spécification
| Type de produit | Planetary Mono Mill |
| Profondeur (métrique) | 530 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 530 x 370 x 500 mm |
| Alimentation électrique | 100/120/200/240 V/1, 50/60 Hz, 1 100 W |
| À utiliser avec (application) | Comminution à l’échelle de lots de matériaux de broyage durs à mous, secs ou en suspension, jusqu’à une finesse colloïdale |
| Hauteur (métrique) | 500 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tension | 100/120 V, 200/240 V, 1 V |
| Watts | 1 100 W |
| Poids (métrique) | 63 kg |
| Afficher plus |