Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur à vortex pulsé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Inclut une tête d’agitation, tête 3 po avec couvercle et support de microtubes 1,5 ml à 2 ml facile à charger. Le support est doté d’une tête d’agitation intégrée.
Une action vortex pulsée puissante produit une excellente désintégration cellulaire pour les procédures à microbilles de verre. Le mélangeur à vortex pulsé est capable de désintégrer complètement les cellules des échantillons en quelques minutes seulement. L’action pulsée unique réduit la production de chaleur tout en assurant une agitation et une désintégration plus efficaces. Le système comprend un support facile à charger pour les microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 2,0 ml. Le support pour microtubes est doté d’une tête d’agitation intégrée qui permet d’utiliser le mélangeur comme mélangeur vortex standard en mode tactile. Le contrôle de retour par micro-processeur maintient la vitesse définie pour une action de mélange forte et constante. Les LED indiquent à la fois la vitesse (tr/min) et le temps (minutes/secondes), ce qui permet une meilleure reproductibilité et une meilleure précision. Le temps affiché augmente en fonctionnement continu et diminue pendant les cycles programmés.
- Désintégration/homogénéisation des cellules à microbilles de verre
- Modes continu et tactile
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
- Contrôles par microprocesseur
- Garantie de 5 ans
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans.
Spécification
Spécification
| Orbite | 2,5mm |
| Vitesse de rotation | 500 à 2500 tr/min |
| Alimentation électrique | 120 V, 0,6 A, 135 W |
| Tension | 230V |
| Puissance | 135 W |
| Ampérage | 0,6 A |
| Type de produit | Mélangeur à vortex pulsé |
| Type de bouchon | US, prise EU, adaptateurs UK CH |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7cm |
| Afficher plus |