Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de sol Puerckhauer
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
81 cm
117,5 cm
Diamètre (métrique) du fond extérieur:
20 mm
25 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur:
20 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Échantillonneur Puerckhauer très robuste pour sols lourds et pierreux. Le modèle 5350-5018 est doté d’une pointe conique de 60 cm qui facilite considérablement l’extraction de l’échantillonneur à entraînement. Idéal pour l’échantillonnage à 0 à 90 cm N-min.
- Graduation en profondeur de divisions de 10 cm
- Poignée amovible, avec poignées en plastique antidérapantes
- Tête à impact renforcé
- Acier inox
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de sol Puerckhauer |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Poignée amovible, avec poignées en plastique antidérapantes |
| Type de poignée | En T |
| Graduée | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour les sols lourds et pierreux, échantillonnage à 0 à 90 cm N-min |
| Poids (métrique) | 2400 g |
| Diamètre (métrique) du fond extérieur | 20 mm |
| Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 81 cm |