Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants gris PU First
Click to view available options
Dimensions:
6
10
11
Description
- Gant tricoté en polyamide non collant, gris, adapté aux travaux de précision.
- Conviennent à la manipulation de produits fins ou d’objets sales dans des environnements secs, légèrement gras ou sales.
- Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
- Sans silicone et adapté aux environnements de peinture.
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts pour une bonne préhension.
- Le tricot étanche offre confort, support, dextérité, toucher et limite la pénétration de la saleté.
- Le dos ventilé optimise l’aération.
- Poignet élastique.
- La couleur grise améliore les qualités d’étanchéité à la saleté, garantissant ainsi une durée de vie plus longue.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | Risques mineurs de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risque mécanique EN 388-2003, EPI de catégorie CE 2, numéro de certificat CE 0075/797162/11/06/0281, numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/06/0281 |
Classification | Dextérité : 5 |
Zone enduite | Paume, bouts des doigts |
Structure | Maille sans coutures |
Description | Calibre 15 |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | 1 |
Matériau | PA |
Type de produit | Gants |