missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Sonde FISH PTPRT/CEN20p

Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.

Marque:  Abnova™ FG0038.100uL

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16013045

  • 1515.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales

Includes: Contre-coloration DAPI (1500 ng/ml) 125 μl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).

Avantages

  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible

Spécification

Spécification

Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA)
20q12-q13, 20q11.22
Sonde FISH PTPRT/CEN20p
FITC, Texas Red
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul
PTPRT, CEN20q
100 μl
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions