Learn More
Fisherbrand™ Flacon en PTFE
Structure à parois épaisses. Les flacons en PTFE Fisherbrand™ sont parfaits pour le stockage de matériaux agressifs ou coûteux.
Marque:  Fisherbrand™ 014.125
Code produit. 10762793
  • 57.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Convient aux réactions à petite échelle à basse pression
  • Intérieur conique pour un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
25 mm
35 mm
25 ml
Non
Autoclavable
64 mm
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Blanc
PTFE
Stockage de produits chimiques dangereux
-200°C à +280°C
Bouchon à vis
1 de chaque
45 mm