Learn More
Fisherbrand™ Guide d’agitation universel en PTFE, longueur de cône B pour l’Europe
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Le guide d’agitateur universel est un cône de longueur B pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
Marque:  Fisherbrand™ 005.211.7
Code produit. 10681343
  • 307.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
À utiliser avec les axes d’agitateur en verre, en métal et en PTFE.Le guide pour agitateur universel correspond à un cône de longueur B pour l’Europe et inclut un joint en PTFE / PEEK.
Pour une utilisation avec des arbres d’agitateur en verre, en métal et en PTFE. Les caractéristiques uniques comprennent un joint en PTFE/PEEK composite à charge permanente et un roulement à billes en verre spécialement fabriqué pour la rigidité et la fluidité du fonctionnement.
  • Haute résistance chimique
  • Antifouet et vibrations réduites
  • Performance sous vide (5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
  • Pas de perte
  • Joint torique auto-débloquant
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en régime continu, 800 tr/min régime intermittent
Remarque : Le PEEK a un très haut niveau de résistance chimique, il est sensible uniquement aux acides minéraux forts.
Spécification
Spécification
5/8 po
16 mm
Alignement de l’axe pendant le mélange
1 unité
Guide-agitateur universel en PTFE
55 mm
Agitateurs à axe en PTFE, verre et métal
110 mm
Taille du cône :34/35