Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fûts en PTFE Ultra-pure avec tube de décharge.
La pompe vide-fûts en PTFE Ultra-pure avec tube de décharge est adaptée au transfert de liquides ultra-purs et de liquides qui attaquent les matériaux classiques tels que le PP ou le PVC.
Marque: Buerkle™ 5606-0600
611.18 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pompe vide-fûts avec tube de décharge rigide et robinet d’arrêt en PTFE
- La pompe vide-fûts est également adaptée au transfert de liquides ultra-purs
- Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
- Tube d’immersion Ø 32 mm
- Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
- Qualité supérieure - garantie de 3 ans
Spécification
Transfert de liquides ultra-purs, liquides chimiquement agressifs | |
PTFE | |
Résistant aux produits chimiques | |
Profondeur d’immersion de 60 cm | |
Tube de décharge rigide avec robinet d’arrêt en PTFE |
60 cm | |
1,2 m | |
Pompe de transvasement | |
270 ml/coup | |
Diamètre du tube de 32 mm |