Learn More
Fisherbrand™ Pinces à pointe carrée en PTFE
Les pinces brucelles à pointe carrée en PTFE Fisherbrand™ sont inertes et non contaminantes
9.95€ - 46.90€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Description | Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe carrée |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16256021
|
Fisherbrand™
027.0100 |
100 mm |
46.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16276021
|
Fisherbrand™
027.0150 |
150 mm |
9.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16296021
|
Fisherbrand™
027.0200 |
200 mm |
13.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures : -200°C à +280°C
- Non contaminantes
- Faciles à nettoyer
Spécification
PTFE | |
Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe carrée |