Learn More
Fisherbrand™ Pinces brucelles à pointe tranchante et fine en PTFE
Les pinces brucelles à pointe tranchante et fine en PTFE Fisherbrand™ sont inertes et non contaminantes
Marque:  Fisherbrand™ 027.0151
Code produit. 16286021
  • 12.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
PTFE
150 mm
Pinces brucelles en PTFE Fisherbrand™, pointe fine