Learn More
Nickel Electro™ Creusets en zirconium Clifton™
Améliorez les résultats de laboratoire grâce à l’alternative idéale au platine, le zirconium incassable. Les creusets en zirconium de Nickel Electro™ Clifton™ éliminent quasiment la contamination des échantillons.
Marque: Nickel Electro™ 300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
- Résistants aux fontes d’alcalis (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, peroxydes, borates, nitrates, chlorures et certains fluorures, ou à leurs associations.
- Totalement résistant à la plupart des solvants de toutes les concentrations, sauf l’acide fluorhydrique.
- Offre une élimination quasi totale de la contamination des échantillons.
- Résistance au peroxyde de sodium fondu.
- Ne s’allie pas avec des métaux plus facilement réductibles.
- Contrairement au platine, aucun lissage ni remodelage n’est nécessaire.
- Ne présente pas les problèmes liés à la sécurité et aux coûts d’investissement élevés du platine.
Spécification
Zirconium sec | |
1 de chaque | |
10 mL | |
26 mm | |
Creuset |
450°C à 500°C | |
1 mm | |
Autoclavables | |
25 mm |