Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE, bobine de 250 pi
Adapté aux applications chimiques et de laboratoire exigeantes
Marque: Masterflex™ 95231-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure en PTFE offre une excellente résistance chimique.
- Disponible en rouleaux pour une polyvalence accrue.
- Convient à une utilisation dans une large gamme de températures, allant de -400 à +500°F (-240 à +260°C).
- La résine est conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550) pour les applications de haute pureté.
- Translucide.
- Stérilisez en autoclavage.
Spécification
3A ; FDA ; NSF-61 ; NSF-51 ; ADCF ; sans DEHP ; pharmacopée européenne ; sans phtalate ; USP | |
1,6 mm | |
3,2 mm | |
76,2 m | |
250 pi/boîte. | |
Translucide |
Autoclavables | |
PTFE | |
250 pieds | |
0,8 mm | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |