Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation triangulaire avec rainures en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Encapsulé en PTFE
- Noyau magnétique Alnico-V
- Finition polie pour réduire le prélèvement et la contamination
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures comprise entre -200°C et +280°C
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Description | Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
| À utiliser avec (équipement) | Uneven surfaces |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Matériau | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Quantité | 1 |