Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation triangulaire avec rainures en PTFE
Code produit. 16215761 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 16215761
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les barreaux d’agitation triangulaires avec rainures en PTFE Fisherbrand™ sont efficaces pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage. Ils offrent une excellente turbulence à toutes les vitesses et peuvent être utilisés sur des surfaces irrégulières.
  • Encapsulé en PTFE
  • Noyau magnétique Alnico-V
  • Finition polie pour réduire le prélèvement et la contamination
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures comprise entre -200°C et +280°C
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Description Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar
À utiliser avec (équipement) Uneven surfaces
Plage de températures (métrique) -200°C à +280°C
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau PTFE with Alnico V Magnet Core
Quantité 1