Learn More
Fisherbrand™ Sonde de température à immersion totale en PTFE
La sonde de température à immersion totale en PTFE Fisherbrand™ convient à une utilisation dans des autoclaves et dans la plupart des liquides corrosifs.
80.80€ - 101.00€
Spécification
Description | Sonde de température à immersion totale en PTFE de Fisherbrandtrade; |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 1 |
Types de capteur | PRT100, classe A |
Plage de températures (métrique) | -180°C à +280°C |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16206071
|
Fisherbrand™
500.050.1.2 |
50 x 5 mm | 2 m (câble) |
80.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16216071
|
Fisherbrand™
500.050.1.4 |
50 x 5 mm | 4 m (câble) |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16226071
|
Fisherbrand™
500.050.1.5 |
50 x 5 mm | 5 m (câble) |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Capteur, PRT100 classe A
- Câble, -4 coeurs PFA isolés avec gaine de protection PFA blanc
- Câble fusionné au corps
- Fourni sans bouchon
- Inerte et non contaminant
- Résistant à la pression
- Plage de températures de -180°C à +280°C
Spécification
Sonde de température à immersion totale en PTFE de Fisherbrandtrade; | |
1 | |
-180°C à +280°C | |
5 mm |
PTFE | |
PRT100, classe A | |
50 x 5 mm |