Learn More
Wheaton™ Pilon à pointe en PTFE et tige en acier inox
Marque:  Wheaton™ 358031
Code produit. 10210762
  • 183.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Oui
5 ml
Pilon
À utiliser avec le broyeur pour tissus Potter-Elvehjem de 5 ml
6,35mm
Tige en acier inox / pointe en PTFE
À utiliser pour la préparation d’homogénats tissulaires et d’autres applications similaires
Tige en acier inox / pointe en PTFE