Learn More
Hirschmann™ PTFE Thread Adapter
Threaded adapter PTFE for use with ceramus™ -classic.
84.65€ - 87.10€
Spécification
Type de produit | Adaptateur fileté |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (équipement) | ceramus™ classic et distributeur EM |
Quantité | 1 de chaque |
Diamètre (métrique) du col | 32 mm |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10054130
|
Hirschmann™
9313607 |
40 mm |
84.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044310
|
Hirschmann™
9313606 |
45 mm |
87.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For the adaption on the most common bottles
Spécification
Adaptateur fileté | |
ceramus™ classic et distributeur EM | |
32 mm |
PTFE | |
1 de chaque |