Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
Code produit. 11793209 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11793209
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi fine en PTFE Fisherbrand™ de longueur B pour l’Europe convient aux applications sous vide faible ou moyen.
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Fonctionne avec un vide moyen à faible
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Élimine le besoin de graisse
  • Épaisseur de la paroi : 0,05mm
  • Les manchons sont inertes
Spécification
À utiliser avec (application) Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Hauteur (métrique) 19 mm
Matériau PTFE
Type de produit Gaines PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur 0,05mm
Largeur (métrique) 10 mm
Numéro du joint conique standard 10/19
Type Paroi mince