Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi fine en PTFE, longueur B pour l’Europe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les manchons en PTFE s’insèrent entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse et l’effet d’adhérence.
- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Fonctionne avec un vide moyen à faible
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Élimine le besoin de graisse
- Épaisseur de la paroi : 0,05mm
- Les manchons sont inertes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de connexion en verre |
| Hauteur (métrique) | 26 mm |
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Gaines PTFE |
| Plage de températures (métrique) | –200 à +280°C |
| Épaisseur | 0,05mm |
| Largeur (métrique) | 18,8mm |
| Numéro du joint conique standard | 19/26 |
| Type | Paroi mince |