Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
Marque:  Fisherbrand™ 020.055
Code produit. 16226001
  • 31.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Débit de fuite : < 1 x 10-4  torr, litre, sec-1
  • Élimine le besoin de graisse
  • Les manchons sont inertes
Spécification
Spécification
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
PTFE
–200 à +280°C
55/44
Bouchons de connexion en verre
2/boîte
0,5mm
Rigide