Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
Marque: Fisherbrand™ 020.019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Débit de fuite : < 1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Élimine le besoin de graisse
- Les manchons sont inertes
Spécification
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse | |
PTFE | |
–200 à +280°C | |
19/26 |
Joints en verre rodé | |
5/boîte | |
0.5 mm | |
Rigide |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction