Learn More
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
400 ml
Specifications
Specifications
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 85mm |
Capacité (métrique) | 400 ml |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Chauffage de produits chimiques sur plaque chauffante |
Hauteur (métrique) | 112mm |
Longueur (métrique) | 85mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
Type | Bécher |
Largeur (métrique) | 85mm |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction