Learn More
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
400 ml
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 75mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Chauffage de produits chimiques sur plaque chauffante |
Hauteur (métrique) | 94mm |
Longueur (métrique) | 75mm |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
Type | Bécher |
Largeur (métrique) | 75mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bécher Thermotech en PTFE >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu