Learn More
Testo™ Thermocouple en PTFE
Marque:  Testo™ 0602 0646
Code produit. 10533882
  • 42.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Thermocouple, câble de 1 500 mm de longueur, arbre de sonde de 1,5 mm de dia., PTFE, plage de température de –50 à 250°C, temps de réaction de 5 secondes, flexible, avec adaptateur TC
EN 60584-2
PTFE
5 s